Learn More
n-Docosanal, TRC
Artikelnummer. 30385971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385971 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD6788655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Summenformel C22H44O
Menge 5 g
Synonym Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
InChI-Formel InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
IUPAC-Name Docosanal
Molekulargewicht (g/mol) 324.58
Formelmasse 324.3392