Learn More
n-Dipropylamin, TRC
Artikelnummer. 30384927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4921501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropylamine
CAS 142-84-7
Summenformel C6 H15 N
Menge 1 g
Synonym 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCNCCC
IUPAC-Name N-Propylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
Formelmasse 101.1204