Learn More
N-(Diphenylmethylen)Glycin-tert-Butylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester is a useful dye for biological research purposes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-(Diphenylmethylen)Glycin-tert-Butylester ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester |
| Schmelzpunkt | 113°C to 115°C |
| Strukturformel | (C6H5)2C=NCH2COOC(CH3)3 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 295.38 |
| Reinheit (%) | 99% |