Learn More
N-(Diphenylmethylen)glycin-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30387907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4916355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester
CAS 69555-14-2
Summenformel C17H17NO2
Menge 5 g
Synonym (Benzhydrylideneamino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Benzhydrylideneamino)acetate, Ethyl 2-[(Diphenylmethylene)amino]acetate, Ethyl N-(Diphenylmethylene)glycinate, Ethyl N-Benzhydrylideneglycinate, N-(Diphenylmethylidene)glycine Ethyl Ester, NSC 263808
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
SMILES O=C(OCC)C/N=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Ethyl-2-((Diphenylmethylen)amino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 267.32
Formelmasse 267.13