Learn More
N-(Diphenylmethylen)aminoacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10214840 5 g Glasflasche 5 Gramm
10637484 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124140050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 70591-20-7 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70591-20-7
Summenformel C15H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.28
MDL-Nummer MFCD00009970
InChI-Schlüssel VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile
PubChem CID 612957
IUPAC-Name 2-[(diphenylmethylidene)amino]acetonitrile
SMILES N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 86.0°C
Farbe Grau oder weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NCH2CN
Menge 5 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle