Learn More
SHOWA™ N-DEX™ 9500PF Fluoreszierende grüne Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 12990615
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12990615 Extragroß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12990615 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. BST95004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.29 CHF
    12.10 CHF / 50 Stück
    Sparen 5.19 CHF
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierend grüne, puderfreie Nitril-Einweghandschuhe sind 11 in. lang und bieten eine hohe Beständigkeit gegen Durchstiche, Risse, Abrieb und Chemikalienspritzer.
  • Hochsichtbare fluoreszierende grüne Farbe
  • Frei von den in Nitrilhandschuhen üblicherweise vorkommenden Beschleunigern.
  • Dickere Barriereabdeckung, 5 mil
  • Passform und Tragegefühl wie eine zweite Haut
  • Gerollter Aufschlag
  • Glatte Oberfläche für optimale Tastsensibilität
  • Puderfrei
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM F 1671, NFPA 1999, 21 CFR 170-199
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Leuchtgrün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
FDA 510 (k) Ja
Modell 9500PFXL
Serie N-DEX™ 9500PF
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm