Learn More
N-Desmethyldoxycyclin, TRC
Artikelnummer. 30365358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365358 50 mg 50 Milligramm
30364660 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29242550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86271-83-2
Summenformel C21H22N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 430.41
Synonym [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6alpha,12aalpha)]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4-(methylamino)-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
SMILES CN[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3[C@@H](C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Doxycycline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22N2O8/c1-6-7-4-3-5-8(24)10(7)15(25)11-9(6)16(26)13-14(23-2)17(27)12(20(22)30)19(29)21(13,31)18(11)28/h3-6,9,13-14,16,23-26,29,31H,1-2H3,(H2,22,30)/t6-,9+,13+,14-,16-,21-/m0/s1
Formelmasse 430.1376
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.