missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethylazatadin, TRC

Artikelnummer. 17953275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953275 2.5 mg 2.50 Milligramm
17953465 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2909402.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38092-95-4
Summenformel C19 H20 N2
Molekulargewicht (g/mol) 276.3755
Synonym 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-Name 11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Azatadine
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Formelmasse 276.1626
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.