missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethyl-6-O-methylerythromycin (9E)-Oxim, TRC

Artikelnummer. 30007590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007590 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2923105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 127182-43-8
Summenformel C37 H68 N2 O13
Molekulargewicht (g/mol) 748.94
Synonym 3' '-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A (E)-9-oxime, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin Imp. M (EP)
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N/O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethyl-6-O-methylerythromycin A (9E)-Oxime
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39-45)18(2)16-36(9,47-13)32(52-34-28(40)24(38-11)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-35(8,46-12)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/b39-27+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formelmasse 748.4721
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.