Learn More
N-Deschlorobenzoyl Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 30003754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003754 10 mg 10 Milligramm
30008523 1 g 1 Gramm
30011357 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28884510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2882-15-7
Summenformel C12 H13 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
Synonym (5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methylindol-3-yl)acetic acid, 2-Methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 2-Methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-1H-Indole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 5-Methoxy-2-methylindol-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, De(chlorobenzoyl)indomethacin, N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin, NSC 97026
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-2-Methyl-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(=O)O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Formelmasse 219.0895