Learn More
N-Demethyl-Ivabradinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356602 25 mg 25 Milligramm
30352081 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29300025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Summenformel C26 H34 N2 O5 . Cl H
Menge 25 mg
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 491.02
Formelmasse 490.2234