Learn More
N-Demethylerythromycin A (>90 %), TRC
Artikelnummer. 17992375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992375 25 mg 25 Milligramm
17934045 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23093025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 992-62-1
Summenformel C36 H65 N O13
Molekulargewicht (g/mol) 719.9
Synonym N-Demethylerythromycin A, Erythromycin Imp. B (EP), Erythromycin, N-demethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Des-N-methylerythromycin, Desmethylerythromycin, 3' '-N-Demethylerythromycin A, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[(3,4,6-trideoxy-3-methylamino-β-D-xylohexopyranosyl)oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-Ethyl-7,12,13-Trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Demethylerythromycin A
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Formelmasse 719.4456