Learn More
n-Decanophenone, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10712391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712391 5 g Glasflasche 5 Gramm
10551331 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 299210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6048-82-4
Summenformel C16H24O
Molekulargewicht (g/mol) 232.37
MDL-Nummer MFCD00009582
InChI-Schlüssel QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC-Name 1-phenyldecan-1-one
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decanophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 232.37
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Solid