Learn More
N-Decan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377428
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377428 10 g 10 Gramm
11367428 100 g 100 Gramm
11387428 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11377428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031209.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.286
MDL-Nummer MFCD00008954
InChI-Schlüssel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Farblos
Dichte 0.730 g/mL
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Petrol-like
Strukturformel CH3(CH2)8CH3
Brechungsindex 1.4115
Menge 10 g
UN-Nummer UN2247
Beilstein 1696981
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 142.29
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Decane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Decane