Beschreibung
- Decan wurde als Lösungsmittel bei der Herstellung von emulgierten Suspensionen mit hoher Alkan-Phase (Hapes) verwendet.
- Es kann auch als Lösungsmittel verwendet werden, um die CdSe/ZnS-Nanokristalle während der Absorptionsmessung auszuschließen.
- Interner Standard bei der GC-Analyse von Oxal-, Malon- und Succinsäuren in biologischen Materialien.
- Decan (N-Decan), ein aliphatischer Kohlenwasserstoff, ist ein Referenzkraftstoff. Seine Oxidation wurde über einen bestimmten Temperaturbereich wurde untersucht.
- Seine Kristallstruktur wurde bei 150 K untersucht.
- Decan kann mit Hilfe des elektrohydrodynamischen Zerstäubungssystems (EHDA) aufgebrochen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Decan |
| Schmelzpunkt | −30 °C (Literatur) |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0,734 g/cm3 bei 15 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 174 °C (Literatur) |
| Brechungsindex | N20/D 1.411 (Lit.) |
| Menge | 500 ml |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Formelmasse | 142.29 |
| Reinheit (%) | 0.996 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-decane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: decane
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?