Learn More
n-Decan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430992 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430992 100 mL -
11440992 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430992 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219512380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
N-Decan > 99 %, durchsichtige, farblose Flüssigkeit
  • Decane has been used as a solvent in the preparation of high alkane phase emulsified suspensions (HAPES).
  • It may also be used as a solvent to suspend the CdSe/ZnS nanocrystals during absorbance measurement.
  • Internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic, and succinic acids in biological materials.
  • Decane (n-Decane), an aliphatic hydrocarbon, is a reference fuel. Its oxidation over a range of temperature has been studied.
  • Its crystal structure has been investigated at 150K.
  • The cracking of decane can be performed using electrohydrodynamic atomization system (EHDA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.29
InChI-Schlüssel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane
Schmelzpunkt −30°C (Literature)
Farbe Farblos
Dichte 0.734g/cm3 at 15°C(Lit.)
Siedepunkt 174°C (Literature)
Brechungsindex n20/D 1.411(Lit.)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1760
Formelmasse 142.29
Reinheit (%) 0.996
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Decane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.