Learn More
Alfa Aesar™ N-Cyclohexylaniline, 98%
Artikelnummer. 11469583
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469583 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11469583 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A12409.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Applications
N-Cyclohexylaniline is used as reagent in palladium-catalyzed amination of aromatic bromides. It is also used to produce N-cyclohexyl-N-phenyl-urea at ambient temperature.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyclohexylaniline
CAS 1821-36-9
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Siedepunkt 279°C
Flammpunkt 136°C (277°F)
Summenformel C12H17N
MDL-Nummer MFCD00014284
Menge 10 g
Beilstein 2209864
Synonym n-phenylcyclohexylamine, benzenamine, n-cyclohexyl, aniline, n-cyclohexyl, cyclohexanamine, n-phenyl, diphenylamine, ar-hexahydro, cyclohexylamine, n-phenyl, cyclohexylphenylamine, n1-cyclohexylaniline, cyclohexyl-phenyl-amine, phenylcyclohexylamine
InChI-Schlüssel TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)NC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name N-cyclohexylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 175.275
PubChem CID 74567
Formelmasse 175.28
Reinheit (%) 98%