Learn More
N-(Cyanmethyl)-pyridiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476877
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476877 10 g 10 Gramm
11486877 50 g 50 Gramm
11496877 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14327.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17281-59-3 | C7H7ClN2 | 154.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17281-59-3
Summenformel C7H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 154.60
MDL-Nummer MFCD00031933
InChI-Schlüssel HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
PubChem CID 2734116
IUPAC-Name 2-Pyridin-1-ium-1-ylacetonitril;Chlorid
SMILES [Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3728392
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 97%