Learn More
N-Cyanocyanamid-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyanocyanamide Sodium Salt |
| CAS | 1934-75-4 |
| Summenformel | C2N3Na |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Dicyanamide, Sodium Salt, Sodium Dicyanamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].N#C[N-]C#N |
| IUPAC-Name | Natrium; Dicyanoazid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 89.03 |