missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Cyanoacetytylurethan-13C3,15N2, TRC

Artikelnummer. 30362479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362479 50 mg 50 Milligramm
30353007 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362479 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC95540250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel 13C3 C3 H8 15N N O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.111
Synonym N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
IUPAC-Name Ethyl-N-(2-Cyanoacetyl)Carbamat
SMILES CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formelmasse 160.061
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.