Learn More
N-Cyanoacetytylurethan-13C3,15N2, TRC
Artikelnummer. 30353007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353007 25 mg -
30362479 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC95540225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel 13C3 C3 H8 15N N O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.111
Synonym N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
IUPAC-Name Ethyl-N-(2-Cyanoacetyl)Carbamat
SMILES CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formelmasse 160.061