Learn More
N-Chlorsuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30359816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359816 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC382010100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4H4ClNO2
Menge 100 g
Synonym NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
InChI-Formel InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name 1-Chlorpyrrolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 133.53
Formelmasse 132.9931
Reinheit (%) >95