Learn More
N-CBZ-D-Glutaminsäureα-Benzylester, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11915521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11915521 5 g 5 Gramm
11905521 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 65706-99-2
Summenformel C20H21NO6
Molekulargewicht (g/mol) 371.39
InChI-Schlüssel VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Synonym z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
PubChem CID 7018162
IUPAC-Name (4R)-5-Oxo-5-phenylmethoxy-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung 24
Formelmasse 371.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester