Learn More
N-CBZ-D-Glutaminsäureα-Benzylester, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 97°C to 98°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Spezifische Drehung | 24 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester