Learn More
N-Carbobenzyloxycin, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10328853 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 10328853
Brand: Thermo Scientific Acros 108355000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1138-80-3
MDL-Nummer MFCD00002691
InChI-Schlüssel CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
IUPAC-Name 2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxyglycine
Schmelzpunkt 117.0°C to 121.0°C
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Summenformel C10H11NO4
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2O2CNHCH2CO2H
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Menge 500 g
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver