Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-Prolin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667484 5 g Glasflasche 5 Gramm
10080630 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10667484 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1148-11-4
Summenformel C13H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
MDL-Nummer MFCD00003170
InChI-Schlüssel JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonym z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
IUPAC-Name (2S)-1-Phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-proline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. D-enantiomer (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand − 60.00 (20.00°C c=2,AcOH)
Spezifische Drehung -60
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle