Learn More
N-Carbobenzoxy-β-Alanin, 98%, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 434810250
Additional Details : CAS : 2304-94-1 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2304-94-1 | |
223.23 | |
GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N | |
75313 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC(=O)O |
C11H13NO4 | |
MFCD00037292 | |
z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine | |
3-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure |
Spezifikation
N-Carbobenzyloxy-β-alanine | |
Glasflasche | |
105.3°C to 107.2°C | |
2304-94-1 | |
100.0 | |
C11H13NO4 | |
z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC(=O)O | |
223.23 | |
223.23 | |
98% |
Authentic | |
Weiß | |
25g | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00037292 | |
GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N | |
3-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure | |
75313 | |
Pulver |