Learn More
N-Carbethoxyphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30351988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1761151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbethoxyphthalimide
CAS 22509-74-6
Summenformel C11H9NO4
Menge 1 g
Synonym ,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-(Carbethoxy)phthalimide, Carbethoxyphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, Ethyl N-phthaloylcarbamate, N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, N-Carbethoxyphthalimide, N-Carboethoxyphthalimide, NSC 76576, Nefkens' reagent, Reagents, Nefkens', Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name Ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 219.19
Formelmasse 219.0532