Learn More
N-Carbethoxyphthalimid,99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10406910
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
22509-74-6
C11H9NO4
219.2
MFCD00005893
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
31187
Ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
22509-74-6
C11H9NO4
219.2
MFCD00005893
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
31187
Ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Carbethoxyphthalimide
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82.0°C to 84.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Carbethoxyphthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /