Learn More
n-Butyrophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10704841
Marke: Thermo Scientific Acros 154411000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-40-9
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
InChI-Schlüssel FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1-on
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyrophenone
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9880g/mL
Siedepunkt 228.0°C to 230.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2CH2CH3
Brechungsindex 1.5185 to 1.5205
Menge 100 mL
Beilstein 07,313
Relative Dichte 0.988
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit