Learn More
n-Buttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10687404
Marke: Thermo Scientific Acros 108125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-31-0
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00009389
InChI-Schlüssel YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC-Name Butanoylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyric anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9630g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CO)2O
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 500 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Relative Dichte 0.963
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit