Learn More
N-(Butylthio)Acetonitril, 95 %
Artikelnummer. 11476046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476046 25 g 25 Gramm
11466046 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22336.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71037-08-6
Summenformel C6H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 129.22
MDL-Nummer MFCD00041458
InChI-Schlüssel LRMUBLYDYGZCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylthio acetonitrile, 2-butylthio acetonitrile, 2-butylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile,2-butylthio, butylthio acetonitrile
PubChem CID 7567852
IUPAC-Name 2-Butylsulfanylacetonitril
SMILES CCCCSCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-(Butylthio)acetonitrile
Siedepunkt 134°C to 135°C (40 mmHg)
Strukturformel CH3(CH2)3SCH2CN
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 4174357
Formelmasse 129.23
Reinheit (%) 95%