Learn More
N-Butylethylmagnesium, 0.9M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10557303 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10778833 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10557303 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 381181000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62202-86-2 , 142-82-5
Summenformel C6H14Mg
Molekulargewicht (g/mol) 110.48
MDL-Nummer MFCD00072569
InChI-Schlüssel MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 112818
IUPAC-Name butyl(ethyl)magnesium
SMILES CCCC[Mg]CC
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Butylethylmagnesium
Namenshinweis 0.9M Solution in Heptane
Farbe Farblos
Dichte 0.7300g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.73
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 110.48
Physikalische Form Flüssigkeit