Learn More
n-Butylacetat 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316658 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316658 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10929000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butyl Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H12 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)C
IUPAC-Name Butylacetat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Menge 1 mL
Formelmasse 116,0837 g/mol