Learn More
N-Butyl Nor Scopolamine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-butyl Norscopolamine hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1 |
| Formelmasse | 381.1707 |
| Reinheit (%) | >95% |