Learn More
N-Butyllevulinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425538
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425538 100 mL 100 Milliliter
15435538 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59274.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2052-15-5 | C9H16O3 | 172.224 g/mol
Butyl levulinate was used in the synthesis of γ-valerolactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyllevulinat wurde bei der Synthese von γ-valerolacton verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-15-5
Summenformel C9H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.224
MDL-Nummer MFCD00009449
InChI-Schlüssel ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl levulinate, n-butyl levulinate, butyl laevulinate, pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester, n-butyl laevulinate, levulinic acid, butyl ester, butyl 4-ketovalerate, 4-ketopentanoic acid butyl ester, butyl acetylpropionate, n-butyl 4-oxopentanoate
PubChem CID 16331
IUPAC-Name Butyl-4-oxopentanoat
SMILES CCCCOC(=O)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl levulinate
Dichte 0.974
Siedepunkt 106°C to 108°C (5.5 mmHg)
Flammpunkt 92°C (198°F)
Strukturformel CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.427
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.22
Reinheit (%) 98%