Learn More
n-Butyl-L-Lactat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474904 5000 g 5000 Gramm
11464904 250 g 250 Gramm
11454904 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474904 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13821.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34451-19-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Fenofibrate was formulated with n-butyl L-lactate, Tween 80, and a number of cosurfactants, diluted with the water phase (either water or saccharidesolution) and then subjected to a freeze-drying (FD) process to obtain SMEPMS nanosized.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fenofibrat wurde mit n-Butyl L-Lactat, Tween 80 und einer Reihe von Cosurfactanten formuliert, mit der Wasserphase (entweder Wasser oder Saccharidlösung) verdünnt und anschließend einem Gefriertrocknungsprozess unterzogen, um SMEPMS in Nanogröße zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Wasser (42 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34451-19-9
Summenformel C7H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00004519,MFCD00066454
InChI-Schlüssel MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 6999977
IUPAC-Name Butyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl L-lactate
Dichte 0.984
Siedepunkt 185°C to 187°C
Flammpunkt 69°C (157°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 5000 g
Synonym butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water(42g/L (25°C).
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) ≥97%