Learn More
N-Butylheptafluorbutyrat, 97 %
Artikelnummer. 11470517
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470517 50 g -
11460517 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22400.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1559-07-5
Summenformel C8H9F7O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.147
MDL-Nummer MFCD00039240
InChI-Schlüssel YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
PubChem CID 137079
IUPAC-Name Butyl-2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoat
SMILES CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl heptafluorobutyrate
Dichte 1.296
Siedepunkt 131°C to 133°C
Strukturformel CF3CF2CF2CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.327
Menge 50 g
Beilstein 1798327
Formelmasse 270.15
Reinheit (%) 97%