Learn More
N-Butylacetat, HPLC-Qualität, 99.5 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313588 250 mL 250 Milliliter
11383578 1 L 1 Liter
11393578 4 x 1 L 4 Liter
11303588 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11313588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039197.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45 CHF
    44.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 6.80 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Dichte 0.881 g/mL
pH 5
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3945
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate, HPLC Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate