Learn More
n-Butylacetat, Solstice
Artikelnummer. 16625883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
175 kg
Packungsgröße:
175 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16625883 175 kg 175 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16625883 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 65530175KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 CHF
    2792.27 CHF / 175 Kilogramm
    Sparen 1062.73 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,881 g/cm³ (20 °C)
Siedepunkt 126,2 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 27 °C
Summenformel C6H12O2
Menge 175 kg
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
IUPAC-Name Butylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Güte ACS Allzwecklösungsmittel