Learn More
N-Butyl-Acetat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12616677 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12616677 10 L Metallkanister 10 Liter
10578030 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10090050 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10070050 5 L Metallkanister 5 Liter
10775131 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12616677 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/4950/24
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
N-Butyl-Acetat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
MDL-Nummer 9445
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
pH 6.2
Siedepunkt 126°C
Verpackung Metallkanister
Summenformel C6H12O2
Menge 10 L
Dampfdichte 4
Formelmasse 116.16g/mol
Physikalische Form Flüssig