Learn More
N-Butyl-Acetat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578030 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10578030 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10090050 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10070050 5 L Metallkanister 5 Liter
12616677 10 L Metallkanister 10 Liter
10775131 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10578030 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/4950/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
N-Butyl-Acetat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer 9445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
pH 6.2
Siedepunkt 126°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H12O2
Menge 500 mL
Dampfdichte 4
Formelmasse 116.16g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.