Learn More
N-Butyl-Acetat, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical B/4950/21
Additional Details : CAS : 123-86-4 Gewicht : 4.41000kg Transport : UN number : 1123 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10070050
  • 215.00 CHF / 5 Liter
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Metallkanister
126°C
-90°C
6.2
C6H12O2
116.16g/mol
4
Farblos
5L
123-86-4
9445
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate