Learn More
N-Butylacetat, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229130
14.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3930 to 1.3950
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15,1537
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viskosität 0.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥99.50%, 0.2% max. (n-Butyl alcohol)
Güte ACS-Reagenz
Titrierbare Säure 0.0016 meq/g max
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.