Learn More
N-Butylacetat, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189349 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10189349 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10423170 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10483320 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10189349 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 CHF
    109.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 24.35 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3930 to 1.3950
Menge 2.5 L
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15,1537
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viskosität 0.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥99.50%, 0.2% max. (n-Butyl alcohol)
Güte ACS-Reagenz
Titrierbare Säure 0.0016 meq/g max
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate