Learn More
N-Butyl-Acetat, 99+ %, für die Elektronik, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10699263 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10699263 5 L Aluminiumdose 5 Liter
11493543 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699263 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/4960/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer 9445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
pH 6.2
Siedepunkt 126°C
Verpackung Aluminiumdose
Summenformel C6H12O2
Menge 5 L
Dampfdichte 4
Formelmasse 116.16g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylacetat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.