Learn More
n-Butylacetat, 99.5 %, für die Elektronik, rückstandsfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10717582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10717582 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10717582 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60 CHF
    68.50 CHF / 1 Liter
    Sparen 2.10 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Verwendung in der Elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 27°C
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O2
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3930 to 1.3950
MDL-Nummer MFCD00009445
Menge 1 L
Beilstein 02, 130
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 1537
Relative Dichte 0.88
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C)
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
IUPAC-Name Butylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Viskosität 0.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99.5+%
Güte Elektronisch
Physikalische Form Flüssigkeit