Learn More
n-Butylacetat, 99.5%, für die Biochemie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12655047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12655047 1 L 1 Liter
12653590 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12655047 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.35 CHF
    94.50 CHF / 1 Liter
    Sparen 2.85 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Extinktion 0.01 max. at 320nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 260nm, 0.5 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 27°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3930 to 1.3950
Menge 1 L
Merck Index 15,1537
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viskosität 0.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99.5%
Güte Biochemie