Learn More
n-Butanol, 99 %, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416461 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416461 1 l 1 Liter
11406461 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416461 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219400191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 CHF
    98.21 CHF / 1 Liter
    Sparen 5.79 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butanol
Dichte 0,81 g/cm3 bei 21 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) Maximal 99%.
Güte Molekularbiologie