Learn More
n-Butanol, 99 %, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406461 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406461 25 mL -
11416461 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406461 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219400125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butanol
Dichte 0.81g/cm3 at 21°C
Menge 25 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99% max.
Güte Reagenz für die Molekularbiologie